Lithium stearate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
413340250 413341000
ACRO413340250EA 380 NOK
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithium stearate 95%
Lithium stearate
Formel: C₁₈H₃₅LiO₂
MW: 290.42 g/mol
Smeltepunkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042032
CAS-nummer: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %