Kobber (II) acetat, vannfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 2525 NOK
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Kobber (II) acetat, vannfri 99%, ren
Kobber (II) acetat
Formel: CuCH₃CO₂
MW: 181,64 g/mol
Kokepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008690
CAS-nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,02690
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %