Sølv(I)acetat 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 3300 NOK
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
Sølv(I)acetat 99%, ren
Sølv(I)acetat
Formel: C₂H₃AgO₂
MW: 166,91 g/mol
Smeltepunkt: 2000 °C
Tetthet: 3,25 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012446
CAS-nummer: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,08648
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %