Sølv(I)acetat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 861 NOK
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Sølv(I)acetat for syntese, Sigma-Aldrich®
Sølv(I)acetat
Formel: C₂H₃AgO₂
MW: 166,91 g/mol
Smeltepunkt: 2000 °C
Tetthet: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012446
CAS-nummer: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
FN: 1759
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,08648
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)