4-Aminobutyric acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: GABA, γ-Aminobutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 523 NOK
8.00302.0100 8.00302.9025
4-Aminobutyric acid for syntese, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyric acid
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Kokepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008226
CAS-nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Indeks: 13,00429
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol