6-Aminokapronsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 318 NOK
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
6-Aminokapronsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
6-Aminokapronsyre
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Kokepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 127 °C
Flash punkt: 207 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008238
CAS-nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Indeks: 13,00431
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)