Glysin ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 6600 NOK
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glysin ≥99%
Glycine
Formel: NH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.)
Tetthet: 1,595
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Indeks: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%