Glysin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16013.0250 8.16013.1000
8.16013.0250EA 621 NOK
8.16013.0250 8.16013.1000
Glysin for syntese, Sigma-Aldrich®
Glycine
Formel: NH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83 °C
Tetthet: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Indeks: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 225 g/l (20 °C)
Melting Point 232 - 236 °C (decomposition)
Molar Mass 75.06 g/mol
Bulk Density 920 kg/m3
Density 1.595 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 - 6.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)