Glysin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
24403.298EA 1900 NOK
24403.298 24403.367
Glysin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycine
Formel: NH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83 °C
Tetthet: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Indeks: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %