L-Metionin
Leverandør: PanReac AppliChem
Synonymer:
(S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
A1340.1000
A1340.0100
A1340.1000EA
5575
NOK
A1340.1000
A1340.0100
L-Metionin
L-Metionin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149,21 g/mol Kokepunkt: 278 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 136 °C Tetthet: 1,373 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00063097 CAS-nummer: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Indeks: 13,06004 |