L-Metionin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16010.0025 8.16010.0100
8.16010.0025EA 336 NOK
8.16010.0025 8.16010.0100
L-Metionin for syntese, Sigma-Aldrich®
L-Metionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Kokepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 136 °C
Tetthet: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063097
CAS-nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Indeks: 13,06004
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)