Glykolsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
154510250 154511000 154515000 154510025
ACRO154510250EA 605 NOK
ACRO154510250 ACRO154511000 ACRO154515000 ACRO154510025
Glykolsyre 99%
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Kokepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 72…80 °C
Flash punkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3261
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,04511
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)