Glykolsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
8.04104.0100EA 749 NOK
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
Glykolsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Kokepunkt: 266
Smeltepunkt: 79…80 °C
Tetthet: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3261
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,04511
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 80 °C
Molar Mass 76.05 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 100 °C (decomposition)
Vapor Pressure 10.8 hPa (80 °C)
Flash Point 300 °C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material