3-Mercaptopropionic acid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 740 NOK
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionic acid 99+%
3-Mercaptopropionic acid
Formel: C₃H₆O₂S
Kokepunkt: 110…111 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 17…19 °C
Tetthet: 1,218 g/cm³
Flash punkt: 124 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004897
CAS-nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %