1,12-Dodekandion syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
111880050 111885000 111881000
ACRO111880050EA 325 NOK
ACRO111880050 ACRO111885000 ACRO111881000
1,12-Dodekandion syre 99%
1,12-Dodekandion syre
Formel: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Kokepunkt: 245 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 125…130 °C
Tetthet: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Flash punkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002735
CAS-nummer: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)