Succinsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
158740025 158745000 158740010 158740100 158742500
ACRO158740025EA 2575 NOK
ACRO158740025 ACRO158745000 ACRO158740010 ACRO158740100 ACRO158742500
Succinsyre 99%
Succinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 185…190 °C
Tetthet: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Fumaric and maleic acid ≤1 %