Succinsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
20668.230EA 366 NOK
20668.230 20668.410
Succinsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Succinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182 °C
Tetthet: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
FN: 3261
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Melting point 183 - 187 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm