di-Natriumoksalat 98.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 450 NOK
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
di-Natriumoksalat 98.5%, extra pure
di-Natriumoksalat
Formel: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Smeltepunkt: 250…270 °C (dec.)
Tetthet: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012465
CAS-nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Indeks: 13,08723
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)