Thioacetic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 765 NOK
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Thioacetic acid 98%
Thioacetic acid
Formel: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Kokepunkt: 87…93 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004853
CAS-nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
FN: 2436
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,09454
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %