Tioacetamid Reag. Ph. Eur., ACS, GR_grade analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Ethanethioamide
MQ100
1.08170.0050 1.08170.0250
1.08170.0050EA 1620 NOK
1.08170.0050 1.08170.0250
Tioacetamid Reag. Ph. Eur., ACS, GR_grade analysis_for, Supelco®
Tioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
MW: 75.13 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Tetthet: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008070
CAS-nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Indeks: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %