Tiourea for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
Synonymer:
Thiocarbamide, Sulphourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18591.0500
8.18591.9025
8.18591.0500EA
301
NOK
8.18591.0500
8.18591.9025
Tiourea for syntese, Sigma-Aldrich®
Tiourea
Formel:
NH₂CSNH₂ MW: 76,12 g/mol Smeltepunkt: 174…177 °C Tetthet: 1,435 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008067 CAS-nummer: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 FN: 3077 ADR: 9,III Merck Indeks: 13,09443 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 137 g/l (20 °C) |
Melting Point | 169 - 173 °C |
Molar Mass | 76.12 g/mol |
Bulk Density | 640 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.405 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 440 °C Dust |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |