Trifluoroacetamide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250 385222500
ACRO385220250EA 565 NOK
ACRO385220250 ACRO385222500
Trifluoroacetamide 97%
Trifluoroacetamide
Formel: C₂H₂F₃NO
MW: 113,04 g/mol
Kokepunkt: 162…164 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 59…70 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008008
CAS-nummer: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 75 °C
GC ≥96.0 %