1-Amino-2,2,2-trifluoretan 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethylamine
303500010 303500100 303500500
ACRO303500010EA 525 NOK
ACRO303500010 ACRO303500100 ACRO303500500
1-Amino-2,2,2-trifluoretan 99.5%
1-Amino-2,2,2-trifluoretan
Formel: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Kokepunkt: 37…38 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,24 g/cm³
Flash punkt: –16 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008132
CAS-nummer: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %