Pentafluorpropion anhydrid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 3575 NOK
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Pentafluorpropion anhydrid 98%
Pentafluorpropion anhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
MW: 310,05 g/mol
Kokepunkt: 69 °C
Tetthet: 1,57 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000429
CAS-nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %