Trifluoreddiksyre anhydrid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 575 NOK
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Trifluoreddiksyre anhydrid 99+%
Trifluoreddiksyre anhydrid
Formel: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Kokepunkt: 39,1 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63,5 °C
Tetthet: 1,51 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000416
CAS-nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
FN: 3265
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm