1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
147540050 147540250 147541000 147540025 147545000
ACRO147540050EA 605 NOK
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000 ACRO147540025 ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, ren
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Kokepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –4 °C
Tetthet: 1,596 g/cm³
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011651
CAS-nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
FN: 3265
ADR: 8,I
Merck Indeks: 13,09598
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)