1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
293410100 293410500
ACRO293410100EA 3000 NOK
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% for spectroscopy
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Kokepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –4 °C
Tetthet: 1,596 g/cm³
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011651
CAS-nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
FN: 3265
ADR: 8,I
Merck Indeks: 13,09598
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %