N,N-Dimetylformamiddimetylacetal ca. 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 3000 NOK
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
N,N-Dimetylformamiddimetylacetal ca. 97%
N,N-Dimetylformamiddimetylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Kokepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
MDL nummer: MFCD00008482
CAS-nummer: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
FN: 1993
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)