Trietanolamin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
421630010 421630025 421631000 421630250
ACRO421630010EA 1425 NOK
ACRO421630010 ACRO421630025 ACRO421631000 ACRO421630250
Trietanolamin 99+%
Trietanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 21 °C
Tetthet: 1,1245 g/cm³
Flash punkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002855
CAS-nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Indeks: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥99.0 %