Trietanolamin analytisk reagens, Millipore®
Leverandør: Merck
Synonymer: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250 1.08379.1000
1.08379.0250EA 552 NOK
1.08379.0250 1.08379.1000
Trietanolamin analytisk reagens, Millipore®
Trietanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Kokepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21,6 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 179 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002855
CAS-nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Indeks: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM