1-(Dimetylamino)-2-propanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
115870010 115872500
ACRO115870010EA 1350 NOK
ACRO115870010 ACRO115872500
1-(Dimetylamino)-2-propanol 99%
1-(Dimetylamino)-2-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Kokepunkt: 125…127 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: 26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004532
CAS-nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %