2-Dietylaminoetanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine, N,N-Diethylethanolamine
114330010 114330025 114330100
ACRO114330010EA 490 NOK
ACRO114330010 ACRO114330025 ACRO114330100
2-Dietylaminoetanol 99%
2-Dietylaminoetanol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kokepunkt: 161 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 51,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002850
CAS-nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
FN: 2686
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,03139
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA