1,2-Bis(diethylamino)ethane 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 770 NOK
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
1,2-Bis(diethylamino)ethane 99+%
1,2-Bis(diethylamino)ethane
Formel: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Kokepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,808 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009055
CAS-nummer: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %