1,2-Bis(dimetylamino)etan 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 465 NOK
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
1,2-Bis(dimetylamino)etan 99%, extra pure
1,2-Bis(dimetylamino)etan
Formel: C₆H₁₆N₂
Kokepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55 °C
Tetthet: 0,77 g/cm³
Flash punkt: 17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
FN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA