1,2-Bis(dimetylamino)etan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
8.08742.0005EA 415 NOK
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
1,2-Bis(dimetylamino)etan for syntese, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimetylamino)etan
Formel: C₆H₁₆N₂
Kokepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –64 °C
Tetthet: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 17 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
FN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point -55 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Hill Formula C6H16N2
Chemical Formula (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2