1,2-Bis(dimetylamino)etan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08742.0005
8.08742.0250
8.08742.1000
8.08742.0005EA
415
NOK
8.08742.0005
8.08742.0250
8.08742.1000
1,2-Bis(dimetylamino)etan for syntese, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimetylamino)etan
Formel:
C₆H₁₆N₂ Kokepunkt: 120 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –64 °C Tetthet: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 17 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008335 CAS-nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 FN: 2372 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point | -55 °C |
Molar Mass | 116.21 g/mol |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21 hPa (20 °C) |
Flash Point | 17 °C |
Explosion Limit | 1 - 9 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane |
Hill Formula | C6H16N2 |
Chemical Formula | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |