Etyl isotiocyanat 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
376860050 376860250 376861000
ACRO376860050EA 305 NOK
ACRO376860050 ACRO376860250 ACRO376861000
Etyl isotiocyanat 96%
Etyl isotiocyanat
Formel: C₃H₅NS
MW: 87,15 g/mol
Kokepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 0,995 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004820
CAS-nummer: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
FN: 3286
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03848
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %