2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 4475 NOK
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Kokepunkt: 218…224 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –12,5 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008181
CAS-nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
FN: 3055
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %