Etanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF for biofarmasøytisk produksjon, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
1.37044.2500EA 3700 NOK
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
Etanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF for biofarmasøytisk produksjon, SAFC®
Etanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Kokepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008183
CAS-nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
FN: 2491
ADR: 8,
Merck Indeks: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM