3-Aminopropan-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Amino-1-propanol
104465000 104460050 104460025
ACRO104465000EA 1225 NOK
ACRO104465000 ACRO104460050 ACRO104460025
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kokepunkt: 187…188 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 10…12 °C
Tetthet: 0,982 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008223
CAS-nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %