Tris-(hydroksymetyl)aminometan ≥99.3% suitable for buffer solutions
Leverandør: PanReac AppliChem
Warning
A1379.1000 A1379.5000
A1379.1000EA 1475 NOK
A1379.1000 A1379.5000
Tris-(hydroksymetyl)aminometan ≥99.3% suitable for buffer solutions
Tris-(hydroksymetyl)aminometan
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169…172 °C
Tetthet: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004679
CAS-nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Indeks: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (titr.) min. 99.3 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 12.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water max. 0.5 %