Tris-(hydroksymetyl)aminometan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
28811.295EA 1600 NOK
28811.295 28811.460 28811.364
Tris-(hydroksymetyl)aminometan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tris-(hydroksymetyl)aminometan
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169…172 °C
Tetthet: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004679
CAS-nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Indeks: 13,09842
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Melting point 169 - 172 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %