Etylendiamin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
220420010 220422500 220420025
ACRO220420010EA 1475 NOK
ACRO220420010 ACRO220422500 ACRO220420025
Etylendiamin 99+%
Etylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kokepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 0,898 g/cm³
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
FN: 1604
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA