1,2-Propylendiamin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Diaminopropane
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 2125 NOK
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Kokepunkt: 119…120 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008089
CAS-nummer: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
FN: 2258
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,08037
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA