1,5-Diaminopentane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
112320050 112320250
ACRO112320050EA 1550 NOK
ACRO112320050 ACRO112320250
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 178…180 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008239
CAS-nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
FN: 2735
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,01645
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %