1,6-Diaminoheksan 99.5+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 2125 NOK
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
1,6-Diaminoheksan 99.5+%
1,6-Diaminoheksan
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Kokepunkt: 204…205 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 38…41 °C
Tetthet: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008243
CAS-nummer: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
FN: 2280
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,04713
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %