1,3-Diamino-2-propanol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
112220050 112220250
ACRO112220050EA 825 NOK
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diamino-2-propanol 95%
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
MW: 90,13 g/mol
Kokepunkt: 114 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 39…45 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008142
CAS-nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %