Dietylamin 99.5%, extra pure, redestillert
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
378371000 378370010 378370025
ACRO378371000EA 1250 NOK
ACRO378371000 ACRO378370010 ACRO378370025
Dietylamin 99.5%, extra pure, redestillert
Dietylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
MW: 73,14 g/mol
Kokepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0,71 g/cm³
Flash punkt: –23 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009032
CAS-nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
FN: 1154
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %