Dietylamin zS
Leverandør: Merck
Danger
MQ200
8.03010.0100 8.03010.0500 8.03010.1000 8.03010.2500 8.03010.9050 8.03010.9700
8.03010.0100EA 294 NOK
8.03010.0100 8.03010.0500 8.03010.1000 8.03010.2500 8.03010.9050 8.03010.9700
Dietylamin zS
Dietylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
MW: 73.14 g/mol
Kokepunkt: 55.5
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0.7048 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009032
CAS-nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
FN: 1154
ADR: 3 (8) II
Merck Indeks: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 56 °C
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -25 °C
Refractive Index 1.3864 (20 °C)
Explosion Limit 2.0 - 11.8 %(V)
Density 0.71 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid