Dihexylamine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
407591000 407595000
ACRO407591000EA 650 NOK
ACRO407591000 ACRO407595000
Dihexylamine 99+%
Dihexylamine
Formel: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Kokepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009521
CAS-nummer: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
FN: 2927
ADR: 6.1,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %