Diisopropylamin ≥99.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
8.03646.0100EA 555 NOK
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
Diisopropylamin ≥99.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Kokepunkt: 83…84 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70 °C
Tetthet: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008862
CAS-nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
FN: 1158
ADR: 3 (8),II
Merck Indeks: 13,03219
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test